Läs mer
Invitrogen™ TaqMan™ Omvänd transkriptionsreagens
Produktkod. 10117254
Change view
Antal reaktioner:
2 000 reaktioner
200 Reactions at 10 μL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10117254 200 Reactions at 10 μL Varje
10279624 2 000 reaktioner 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10117254 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer N8080234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7660.00 SEK
    4136.65 SEK / 200 reaktioner
    Save 3523.35 SEK
    45% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
MultiScribe™ Reverse Transcriptase (100μL at 50U/μL)
TaqMan Omvänd transkriptionsreagens tillhandahåller de nödvändiga reagensen för omvänt transkriptas-PCR (RT-PCR). Slumpmässiga hexamerer, oligo (dT) 16 och omvända primrar ingår för cDNA-syntesflexibilitet.
TaqMan Reverse Transcription Reagents provide the necessary reagents for reverse transcriptase-PCR (RT-PCR). Random hexamers, oligo (dT)16, and reverse primers are included for cDNA synthesis flexibility. These reagents are designed for reverse transcription and PCR amplification of a specific target RNA from either total RNA or mRNA. The reagents in this kit facilitate two-step RT-PCR, which is performed in two separate reactions and is useful when detecting multiple transcripts from a single cDNA reaction or when storing a portion of the cDNA.
TaqMan Omvänd transkriptionsreagens tillhandahåller de nödvändiga reagensen för omvänt transkriptas-PCR (RT-PCR). Slumpmässiga hexamerer, oligo (dT) 16 och omvända primrar ingår för cDNA-syntesflexibilitet. Dessa reagenser är designade för omvänd transkription och polymeraskedjereaktionsamplifiering av ett specifikt mål-RNA från antingen totalt RNA eller mRNA. Reagenserna i detta kit underlättar tvåstegs RT-PCR.
Tvåstegs RT-PCR utförs i två separata reaktioner, användbara vid detektering av flera transkript från en enda cDNA-reaktion, eller vid lagring av en del av cDNA:t.
Fördelar med TaqMan Omvänd transkriptionsreagens
• Innehåller MultiScribe Motsatt Transcriptase , ett rekombinant moloney murint leukemivirus omvänt transkriptas (MMLV RT)
• Slumpmässiga hexamerer och oligo (dT) 16 ingår för flexibilitet
• Enskilda komponenter ger mångsidighet i analysuppställningen
• Kompatibel med tvåstegs RT-PCR-reaktioner
med hjälp av TaqMan Omvänd transkriptionsreagens
TaqMan Omvänd transkriptionsreagens tillhandahåller alla nödvändiga komponenter för att utföra omvänd transkription av RNA till cDNA. För tvåstegs RT-PCR kan slumpmässiga hexamerer, oligo (dT) 16 och sekvensspecifika omvända primrar alla användas. Valet av primers för omvänd transkription görs bäst efter experimentell utvärdering av alla tre primingsystemen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50 U/μl
Innehåll och lagring
• MultiScribe Motsatt Transcriptase , 100μ L (50 U/μ L)
• RNas-hämmare, 100μ L (20 U/μ L)
• dNTP-blandning, 1 mL (2,5 mM varje dNTP)
• Oligo (dT) 16 , 100μ L (50μ M)
• Random Hexamers, 100μ L (50μ M)
• 10X RT-buffert, 1,5 ml
• MgCl 2 Solution, 1,5 mL Förvara vid
– 15 till–° 25 C.
Formatera Sats
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Kvantitet 200 reaktioner
Omvänt transkriptas MultiScribe
Ribonukleas H-aktivitet Ja
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 200 Reactions at 10 μL
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 5 kb
Utgångsmaterial RNA