Läs mer
Invitrogen™ TaqMan™ Omvänd transkriptionsreagens
Beskrivning
Innehåller
MultiScribe™ Reverse Transcriptase (100μL at 50U/μL)
TaqMan Omvända transkriptionsreagenser tillhandahåller nödvändiga reagenser för omvänd transkriptas-PCR (RT-PCR). Slumpmässiga hexamerer, oligo (dT)16 och omvända primers ingår för flexibilitet i cDNA-syntes. Dessa reagenser är utformade för omvänd transkription och PCR-amplifiering av ett specifikt mål-RNA från antingen total-RNA eller mRNA. Reagenserna i detta kit möjliggör tvåstegs RT-PCR, som utförs i två separata reaktioner och är användbara vid detektering av flera transkript från en enda cDNA-reaktion eller vid lagring av en del av cDNA:t.
TaqMan Omvänd transkriptionsreagens tillhandahåller de nödvändiga reagensen för omvänt transkriptas-PCR (RT-PCR). Slumpmässiga hexamerer, oligo (dT) 16 och omvända primrar ingår för cDNA-syntesflexibilitet. Dessa reagenser är designade för omvänd transkription och polymeraskedjereaktionsamplifiering av ett specifikt mål-RNA från antingen totalt RNA eller mRNA. Reagenserna i detta kit underlättar tvåstegs RT-PCR.
Tvåstegs RT-PCR utförs i två separata reaktioner, användbara vid detektering av flera transkript från en enda cDNA-reaktion, eller vid lagring av en del av cDNA:t.
Fördelar med TaqMan Omvänd transkriptionsreagens
• Innehåller MultiScribe Motsatt Transcriptase , ett rekombinant moloney murint leukemivirus omvänt transkriptas (MMLV RT)
• Slumpmässiga hexamerer och oligo (dT) 16 ingår för flexibilitet
• Enskilda komponenter ger mångsidighet i analysuppställningen
• Kompatibel med tvåstegs RT-PCR-reaktioner
med hjälp av TaqMan Omvänd transkriptionsreagens
TaqMan Omvänd transkriptionsreagens tillhandahåller alla nödvändiga komponenter för att utföra omvänd transkription av RNA till cDNA. För tvåstegs RT-PCR kan slumpmässiga hexamerer, oligo (dT) 16 och sekvensspecifika omvända primrar alla användas. Valet av primers för omvänd transkription görs bäst efter experimentell utvärdering av alla tre primingsystemen.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 50 U/μl |
| Innehåll och lagring | • MultiScribe Motsatt Transcriptase , 100μ L (50 U/μ L) |
| Formatera | Sats |
| Teknik | Omvänd transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Kvantitet | 200 reaktioner |
| Omvänt transkriptas | MultiScribe |
| Ribonukleas H-aktivitet | Ja |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Visa mer |