Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verifieringsplatta, Snabb 48-brunnar
Produktkod. 10166864 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 48-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10166864 1 x 48-brunnars platta Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10166864 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4371439
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Innehåller 48-brunnars Fast Reaction Plate förladdad och förseglad med TaqMan™ RNase P-prober och primrar.
Används för att verifiera prestanda Applied Biosystems™ StepOne™ Realtids PCR-system.
De TaqMan™ RNase P Fast 48-brunnars instrumentverifieringsplatta är en 48-brunnars PCR-platta förladdad med nödvändiga reagenser för att detektera och kvantifiera genomiska kopior av den humana RNase P-genen, en enkelkopiagen som kodar för RNA-delen av RNase P-enzymet. Varje brunn innehåller förladdad reaktionsblandning (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primers och FAM™ färgämnesmärkt –sond) och mall. De TaqMan™ RNase P Fast 48-brunnars instrumentverifieringsplatta uppfyller samma krav som Applied Biosystems™ StepOne™ Realtidsinstallation av PCR-system. För att klara installationen måste instrumentet visa förmågan att särskilja mellan 5 000 och 10 000 genomekvivalenter med en konfidensnivå på 99,7 % för ett efterföljande provkörning i en enda brunn. För att säkerställa korrekta resultat, Applied Biosystems™ rekommenderar att ditt instruments prestanda verifieras var sjätte månad.
De TaqMan RNase P Fast 48-Well Instrument Verification Plate uppfyller samma krav som Applied Biosystems StepOne Realtidsinstallation av PCR-system. För att klara installationen måste instrumentet visa förmågan att särskilja mellan 5 000 och 10 000 genomekvivalenter med en konfidensnivå på 99,7 % för ett efterföljande provkörning i en enda brunn. För att säkerställa korrekta resultat bör instrumentets prestanda verifieras var sjätte månad.
Beställningsinfo
Torrisfrakt; butik på -15° till 25 °C; produkten är ljuskänslig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller 48-brunnars snabbreaktionsplatta förladdad och förseglad med TaqMan™ RNase P-prober och primrar. Förvara vid -15 till 25 °C. Denna produkt är ljuskänslig.
Kalibrerat färgämne FAM
För användning med (utrustning) Steg Ett™ , Snabbläge
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Instrumentets verifieringsskylt
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 x 48-brunnars platta
Kalibreringstyp RNase P-kalibrering, instrumentverifieringsplatta