Läs mer
TaqMan™ TaqMan™ RNase P-instrumentverifieringsplatta, snabb 96-brunnar (för 0,1 ml block)
Produktkod. 10686155 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Beskrivning:
96 brunnar
För användning med (utrustning):
7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, StepOnePlus™ , Snabbläge, ViiA™ 7 System,  QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Beskrivning För användning med (utrustning) Kvantitet Förpackningsstorlek
10686155 96 brunnar 7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, StepOnePlus™ , Snabbläge, ViiA™ 7 System,  QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro 1 x 96-brunnars platta Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10686155 Leverantör TaqMan™ Leverantörsnummer 4351979
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Innehåller en 96-brunnars snabbreaktionsplatta förladdad och förseglad med TaqMan™ reagens, inklusive RNas P-prober och primers.
Uppfyller samma krav som realtids-PCR-systeminstallationen.
De TaqMan™ RNase P Fast 96-brunnars instrumentverifieringsplatta används för att verifiera prestanda Applied Biosystems™ 7500 snabbt, Applied Biosystems™ 7900 HT Snabb, StepOnePlus™ , ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, eller QuantStudio™ 12K Flex realtids-PCR-system utrustat med ett 96-brunnars block. De TaqMan™ RNase P Fast 96-brunnars instrumentverifieringsplatta är en förseglad optisk 96-brunnars Fast Thermal Cycling Plate förladdad med nödvändiga reagenser för att detektera och kvantifiera genomiska kopior av den humana RNase P-genen, en enkelkopiagen som kodar för RNA-delen av RNase P-enzymet. Varje brunn innehåller förladdad reaktionsblandning (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primers och FAM™ –färgämnesmärkt sond) och mall TaqMan™ RNase P Fast 96-brunnars instrumentverifieringsplatta uppfyller samma krav som realtids-PCR-systeminstallationen. För att klara installationen måste instrumenten visa förmåga att särskilja mellan 5 000 och 10 000 genomekvivalenter med en konfidensnivå på 99,7 % för ett efterföljande provkörning i en enda brunn. För att säkerställa korrekta resultat rekommenderar vi att ditt instruments prestanda verifieras var sjätte månad.
  • Detekterar och kvantifierar genomiska kopior av den humana RNase P-genen, en enkelkopiagen som kodar för RNA-delen av RNase P-enzymet
  • Uppfyller samma krav som realtids-PCR-systeminstallationen och instrumenten —måste visa förmågan att särskilja mellan 5 000 och 10 000 genomekvivalenter med en konfidensnivå på 99,7 % för ett efterföljande provkörning i en enda brunn
  • Instrumentets prestanda bör verifieras var sjätte månad
Beställningsinfo
Torrisfrakt; butik på -15° till -25 °C; skydda mot ljus.;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller en 96-brunnars snabbreaktionsplatta för 0,1 mL blocket förladdat och förseglat med TaqMan™ reagens, inklusive RNas P-prober och primers.
Förvara vid -15 °C till -25 °C. Skydda från ljus.
Kalibrerat färgämne FAM
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, StepOnePlus™ , Snabbläge, ViiA™ 7 System,  QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Instrumentets verifieringsskylt
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Beskrivning 96 brunnar
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta
Kalibreringstyp RNase P-kalibrering, instrumentverifieringsplatta