Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verifikationsplatta för ViiA™ 7 System, 384-brunn
Produktkod. 15657718 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 384-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15657718 1 x 384-brunnars platta Varje
1 options
Produktkod. 15657718 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4455280
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Används för att utföra verifiering av ditt ™ViiA 7-system med 384 Well Block.
Used to perform verification of your ViiA™7 System with 384 Well Block.
Se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner.
Beställningsinfo
Torrisfrakt; förvara i frysen (-5° till -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 384-brunnars tallrik
Innehåll och lagring Förvara kalibreringsplattorna vid -15 °C till -25 °C
Kalibrerat färgämne FAM
För användning med (utrustning) ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 12k  Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex
Produktlinje TaqMan, ViiA
Produkttyp RNAse P Instrument Verifikationsplatta
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 x 384-brunnars platta
Kalibreringstyp RNase P-kalibrering, instrumentverifieringsplatta