Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit (200 ml provförberedelse, 10 ml PCR)
Beskrivning
Innehåller
Reagens tillräckliga för 4 000 provberedningsreaktioner vid 50 L/μreaktion och 4 000 PCR-reaktioner vid 5 L μför varje reaktion.
De TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit kombinerar DNA-extraktion och TaqMan™ kemibaserad genotypning i ett strömlinjeformat protokoll för att ge resultat från vilket prov som helst på mindre än en timme.
- DNA-extrakt Alla reagenssatser tillhandahåller PCR-färdigt DNA från en mängd olika provtyper, allt från blod till buckala pinnar till växtvävnader på 5 minuter.
- De TaqMan™ GTXpress™ Master Mix ger robust PCR-amplifiering av extraherat DNA på mindre än 50 minuter.
- Kompatibel med både snabb- och standardläges termiska cyklingsförhållanden
- Förblandade komponenter lagrade vid 2° till °8 C minskar analysens inställningstid avsevärt
- Validerad med alla typer av Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypningsanalyser
- Förlängd PCR-cykling för dåligt amplifierade eller provbegränsade reaktioner
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller lysreagenser (2° till 8 °C): 200 ml vardera lysis- och DNA-stabiliseringslösning; Master Mix (15° till 25 °C): 10mL 2X master mix med AmpliTaq™ Snabbt DNA-polymeras, UP, dNTP, spårningsfärg och ROX™ Färga. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Polymeras | AmpliTaq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, GeneAmp™ 9700, StepOne™ , Snabbläge, StepOne™ , Standardläge, Veriti™ Thermal Cycler |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Mål | SNP (känd), SNP (okänd eller många) |
| För användning med (applikation) | Genotypsbestämning |
| Provtyp | Buccalt prov, cellkulturer, hår med follikel, bladstans eller nål, fröflis, svansbiopsi (mus), svansbiopsi (råtta), vävnad (FFPE), helblod |