Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit (20 mL provförberedelse, 10 mL PCR)
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Innehåller
Reagens tillräckliga för 4 000 provberedningsreaktioner vid 50 L/μreaktion och 4 000 PCR-reaktioner vid 5 L μför varje reaktion.
De TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit kombinerar DNA-extraktion och TaqMan™ kemibaserad genotypning i ett strömlinjeformat protokoll för att ge resultat från vilket prov som helst på mindre än en timme.
- DNA-extrakt Alla reagenssatser tillhandahåller PCR-färdigt DNA från en mängd olika provtyper, allt från blod till buckala pinnar till växtvävnader på 5 minuter.
- De TaqMan™ GTXpress™ Master Mix ger robust PCR-amplifiering av extraherat DNA på mindre än 50 minuter.
- Kompatibel med både snabb- och standardläges termiska cyklingsförhållanden
- Förblandade komponenter lagrade vid 2° till °8 C minskar analysens inställningstid avsevärt
- Validerad med alla typer av Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypningsanalyser
- Förlängd PCR-cykling för dåligt amplifierade eller provbegränsade reaktioner
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller lysreagenser (2° till 8 °C): 20 mL vardera lys- och DNA-stabiliseringslösning; Master Mix (15° till 25 °C): 10 mL 2X master mix med AmpliTaq™ Snabbt DNA-polymeras, UP, dNTP, spårningsfärg och ROX™ Färga. Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA). |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| Teknik | SNP genotypning (PCR-baserad i realtid) |
| För användning med (utrustning) | 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, GeneAmp 9700, StepOne™ , Standardläge, Veriti Thermal Cycler, StepOne™ Snabbläge, StepOne™ Standardläge |
| Genotypningsmål | SNP:er (okänd eller många), SNP:er (känd) |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Visa mer |