Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal Master Mix II, med UNG
Produktkod. 10258414 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10258414
Brand: Applied Biosystems™ 4440046
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Primers, sonder, mall, vatten
TaqMan Universal Master Mix II är en bekväm blandning av komponenter (förutom primers, prober, mall och vatten) som är nödvändiga för att utföra en polymeraskedjereaktion i realtid (PCR).
TaqMan Universal Master Mix II är en bekväm blandning av komponenter (förutom primers, prober, mall och vatten) som är nödvändiga för att utföra en polymeraskedjereaktion i realtid (PCR). Använda TaqMan Universal Master Mix II för att amplifiera komplementärt DNA (cDNA) och DNA-mål för en mängd olika tillämpningar, inklusive kvantifiering och genotypning.
Detta TaqMan Universal Master Mix II levereras som ett 2X-koncentrat och innehåller:
• AmpliTaq Gold DNA-polymeras, UP (Ultra Pure)
• dNTP (med dUTP)
• ROX Passiv referens
• Uracil-N-glykosylas (UNG)
• Optimerade buffertkomponenter
Obs: Detta TaqMan Universal Master Mix II innehåller uracil-N-glykoslyas (UNG).
TaqMan Universal Master Mix II har optimerats för användning med primers och TaqMan sonder som har konstruerats enl Thermo Fisher Scientific riktlinjer. Mastermixen kan användas med anpassad TaqMan analyser tillgängliga från vår anpassade analystjänst, eller med föroptimerade analyser som:
• TaqMan genuttrycksanalyser
• TaqMan mikroRNA-analyser
• TaqMan läkemedelsmetabolism genotypningsanalyser
• TaqMan SNP-genotypningsanalyser För RNA-
kvantifieringsexperiment, TaqMan Universal Master Mix II används i det andra steget av ett tvåstegs protokoll för omvänd transkription/polymeraskedjereaktion (RT-PCR). cDNA-mallen som används med mastermixen kan genereras i en omvänd transkriptionsreaktion med användning av cDNA-syntessatser tillgängliga från Thermo Fisher Scientific .
Alternativ produkt: Prova TaqMan Fast Advanced Master Mix (kat. nr. 4444963), vår högsta prestanda, sondbaserade mastermix. Med TaqMan Fast Advanced Master Mix, ’vi har tagit det bästa av TaqMan Universal Master Mix II och tillagda ytterligare funktioner för din genuttrycksanalys.
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar. Leveransvillkor: Våt is.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Förvara vid °2 C till °8 C i mörker.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Tillämpat Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge, ViiA™ 7 System
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Universal Master Mix II
Renhet eller kvalitetsklass UPP (Ultra Pure)
Kvantitet 10 x 5 mL
För användning med (applikation) Genuttryck, Genotypsbestämning, miRNA-analys
Trohet (mot Taq) 2 X
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 50 mL