Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ universell PCR mastermix
Produktkod. 10733457 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2000 reaktioner
50ml
Paket med 10
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10733457 1 x 5 mL Varje
10437304 5 x 5 mL 1 uppsättning
10556365 2 x 5 mL 1 uppsättning
10594625 10 x 5 mL Paket med 10
10505215 10 x 5 mL 50ml
10675795 1 x 50 mL 2000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10733457 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4304437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6890.00 SEK
    5029.65 SEK / Paket med 1
    Save 1860.35 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan universell PCR mastermix är den idealiska reagenslösningen när du behöver en mastermix för flera 5' nukleas-DNA-tillämpningar.
TaqMan universell PCR mastermix är den idealiska reagenslösningen när du behöver en mastermix för flera 5' nukleas-DNA-tillämpningar. Applied Biosystems-reagenser har validerats med TaqMan-analyser och Applied Biosystems-realtidssystem för att säkerställa känslig, exakt och pålitlig prestanda varje gång.
TaqMan universell PCR mastermix är den idealiska reagenslösningen när du behöver en mastermix för flera 5' nukleas-DNA-tillämpningar. Applied Biosystems-reagenser har validerats med TaqMan-analyser och Applied Biosystems-realtidssystem för att säkerställa känslig, exakt och pålitlig prestanda varje gång.
  • Innehåller AmpliTaq Gold DNA-polymeras för att ge ett bättre utbyte och en mer robust 5' nukleasanalys än AmpliTaq DNA-polymeras
  • Inkluderar en passiv intern referens baserad på patenterad ROX-färgämne, för suverän precision på Applied Biosystems realtids-PCR-instrument
  • Buffertförbättringar garanterar prestanda och tillförlitlighet i alla applikationer, även med G/C-rika sekvenser
  • AmpErase UNG skyddar mot efterföljande återamplifiering från PCR-produkter som innehåller dU för att minimera överförd kontaminering
  • Riktlinjer för snabb analysutveckling tillhandahålls för att minimera optimeringstiden
Alternativ produkt:
Prova TaqMan Fast Advanced mastermix (kat.nr 4444963), vår sondbaserade mastermix med högsta prestanda. Med TaqMan Fast Advanced mastermix ’har vi tagit det bästa av TaqMan universell PCR mastermix och lagt till ytterligare möjligheter för din genuttrycksanalys.
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Levereras i 2X koncentration. Blandningen innehåller AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, uracil-DNA-glykosylas, dNTP med dUTP, passiv referens 1 och optimerade buffertkomponenter. Denna förpackning innehåller ett 5 ml-rör, tillräckligt för 200 reaktioner vid 50 μl total volym. Förvara vid 2 °C till 8 °C i mörker.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast realtids-PCR -system, GeneAmp 9600, StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge
Kit typ 1 förpackning
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Universell PCR mastermix
Kvantitet 1 x 5 mL
För användning med (applikation) Genuttryck, Genotypsbestämning, miRNA-analys
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 5 mL