Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal PCR Master Mix, nr AmpErase™ UNG
Produktkod. 10157154 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 5 ml, 200 reaktioner
1 x 50 ml 2 000 reaktioner
10 x 5 ml, 2 000 reaktioner
2 x 5 ml, 400 reaktioner
5 x 5 ml, 1 000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10157154 1 x 5 ml, 200 reaktioner Varje
10167154 10 x 5 ml, 2 000 reaktioner Varje
10462655 1 x 50 ml 2 000 reaktioner Varje
10437494 2 x 5 ml, 400 reaktioner 1 uppsättning
10689835 5 x 5 ml, 1 000 reaktioner 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10157154 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4324018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5500.00 SEK
    4598.65 SEK / Paket med 1
    Save 901.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ universell PCR mastermix, ingen AmpErase™ UNG är den idealiska reagenslösningen när du behöver en mastermix för flera 5' nukleas-DNA-tillämpningar.
  • Innehåller AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras för att ge ett bättre utbyte och en mer robust 5' nukleasanalys än AmpliTaq™ DNA-polymeras
  • Inkluderar en passiv intern referens baserad på patentskyddad ROX™-färgämne, för suverän precision på Applied Biosystems™ realtids PCR-instrument
  • Buffertförbättringar garanterar prestanda och tillförlitlighet i alla applikationer, även med G/C-rika sekvenser
  • Innehåller dUTP i dNTP-blandningen för att skydda mot överförd kontaminering, när den används med AmpErase™ UNG
  • Riktlinjer för snabb analysutveckling tillhandahålls för att minimera optimeringstiden
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar. Leveransvillkor: Våt is.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Levereras i 2X koncentration. Blandningen innehåller AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, dNTP med dUTP, passiv referens 1 och optimerade buffertkomponenter. Denna förpackning innehåller ett 5 ml-rör, tillräckligt för 200 reaktioner vid 50 μl total volym. Förvaras vid 2-8 °C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast realtids-PCR -system, GeneAmp 9600, StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Universell PCR mastermix
Kvantitet 1 x 5 ml, 200 reaktioner
Frakt skick Våt is
Tillräckligt för 200 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Genotypsbestämning, miRNA-analys
Antal reaktioner 200 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 5 mL