Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal PCR Master Mix, nr AmpErase™ UNG
Produktkod. 10437494 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 5 ml, 200 reaktioner
1 x 50 ml 2 000 reaktioner
10 x 5 ml, 2 000 reaktioner
2 x 5 ml, 400 reaktioner
5 x 5 ml, 1 000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10437494 2 x 5 ml, 400 reaktioner 1 uppsättning
10167154 10 x 5 ml, 2 000 reaktioner Varje
10157154 1 x 5 ml, 200 reaktioner Varje
10462655 1 x 50 ml 2 000 reaktioner Varje
10689835 5 x 5 ml, 1 000 reaktioner 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10437494 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4364341
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ universell PCR mastermix, ingen AmpErase™ UNG är den idealiska reagenslösningen när du behöver en mastermix för flera 5' nukleas-DNA-tillämpningar.
  • Innehåller AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras för att ge ett bättre utbyte och en mer robust 5' nukleasanalys än AmpliTaq™ DNA-polymeras
  • Inkluderar en passiv intern referens baserad på patentskyddad ROX™-färgämne, för suverän precision på Applied Biosystems™ realtids PCR-instrument
  • Buffertförbättringar garanterar prestanda och tillförlitlighet i alla applikationer, även med G/C-rika sekvenser
  • Innehåller dUTP i dNTP-blandningen för att skydda mot överförd kontaminering, när den används med AmpErase™ UNG
  • Riktlinjer för snabb analysutveckling tillhandahålls för att minimera optimeringstiden
Informations sur la commande
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar. Leveransvillkor: Våt is.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Innehåll och lagring TaqMan™ universell PCR mastermix, ingen AmpErase™ UNG, 2-pack (2 x 5 ml) 400 reaktioner
Levereras i 2X koncentration. Blandningen innehåller AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, dNTP med dUTP, passiv referens 1 och optimerade buffertkomponenter. Denna förpackning innehåller 2 x 5 ml-rör, tillräckligt för 400 reaktioner vid 50 μl total volym. Förvaras vid 2-8 °C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast realtids-PCR -system, GeneAmp 9600, StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Universell PCR mastermix
Kvantitet 2 x 5 ml, 400 reaktioner
Frakt skick Våt is
Tillräckligt för 400 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Genotypsbestämning, miRNA-analys
Antal reaktioner 400 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 10 mL
Afficher plus Afficher moins
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.