Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal PCR Master Mix, nr AmpErase™ UNG
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- Innehåller AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras för att ge ett bättre utbyte och en mer robust 5' nukleasanalys än AmpliTaq™ DNA-polymeras
- Inkluderar en passiv intern referens baserad på patentskyddad ROX™-färgämne, för suverän precision på Applied Biosystems™ realtids PCR-instrument
- Buffertförbättringar garanterar prestanda och tillförlitlighet i alla applikationer, även med G/C-rika sekvenser
- Innehåller dUTP i dNTP-blandningen för att skydda mot överförd kontaminering, när den används med AmpErase™ UNG
- Riktlinjer för snabb analysutveckling tillhandahålls för att minimera optimeringstiden
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar. Leveransvillkor: Våt is.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Levereras i 2X koncentration. Blandningen innehåller AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, dNTP med dUTP, passiv referens 1 och optimerade buffertkomponenter. Denna förpackning innehåller 5 x 5 ml-rör, tillräckligt för 1000 reaktioner vid 50 μl total volym. Förvaras vid 2-8 °C. Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA). |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast realtids-PCR -system, GeneAmp 9600, StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttyp | Universell PCR mastermix |
| Visa mer |