Läs mer
Applied Biosystems™ Total RNA-kontroll (mänsklig)
Produktkod. 10618095
Change view
Kvantitet:
100μ L
Produktkod. Kvantitet
10618095 100μ L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10618095 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4307281
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Tillhandahålls i en bekväm omvänd transkriptionsfärdig koncentration för alla RT-PCR-reaktioner
TaqMan™ Kontroll totalt RNA kommer från Raji-celler ('Burkitts lymfom) och är bekvämt förpackat i en PCR-färdig koncentration för användning som kontrollmall i RT-PCR-reaktioner. Humant total-RNA tillhandahålls i en koncentration av 50ng/μ L.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Fryst
Innehåll och lagring 100μ l Totalt humant RNA (vid 50 ng/μ l). Förvara vid -15 till -25 °C.
Art Människa
Frakt skick Torr is
Koncentration 50 ng/μ L
Etikett eller färgämne Omärkt
Kvantitet 100μ L