Läs mer
Applied Biosystems™ True Allele™ PCR Premix
Produktkod. 10732687 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10732687 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10732687 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 403061
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
10 rör, vardera innehållande 1,8 ml True Allele™ PCR Premix, tillräckligt för att utföra 2000 PCR-förstärkningar på 15 μL vardera.
Applied Biosystems True Allele PCR Premix är en PCR-mastermix som innehåller AmpliTaq Gold DNA-polymeras, dNTPs, MgCl2 och buffert.
Applied Biosystems True Allele PCR Premix är en PCR-mastermix som innehåller AmpliTaq Gold DNA-polymeras, dNTPs, MgCl2 och buffert. Den är avsedd att användas med ABI PRISM Linkage Mapping Set. True Allele PCR Premix har optimerats för stark, specifik PCR-amplifiering av mikrosatellitmarkörer.
Tillbehörsprodukter
ABI PRISM Linkage Mapping Set
Anteckningar
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
Beställningsinfo
Fraktskick: torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Innehåll och lagring 10 tuber True Allele PCR Premix, 1,8 mL vardera Förvaras
vid -20 °C.
Formatera Provrör
Polymeras AmpliTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Produkttyp PCR Premix
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA