Läs mer
Applied Biosystems™ Veriti™ Dx 384-brunnars Thermal Cycler
Produktkod. 12373653 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 instrument
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12373653
Brand: Applied Biosystems™ 4452301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för in vitro diagnostisk PCR-användning
  • De Veriti Dx 384-Well Thermal Cycler har en lättanvänd färgpekskärm för att förenkla installation och användning av systemet
  • Har ett lättanvänt grafiskt gränssnitt (6,5 tums VGA-pekskärm)
  • Kontroll till hands Det kraftfulla men ändå lätthanterliga användargränssnittet på Veriti Dx 384-Well Thermal Cycler drivs av den 6,5 tum (16,51 cm) VGA färgpekskärmen. Den stora skärmen gör det enkelt att se dina temperaturprofiler. Dessutom sätter de stora navigeringsknapparna programmering av Veriti Dx Thermal Cycler till hands. Installation och navigering av Veriti Dx Thermal Cycler kräver inte användning av en penna eller mus
  • Service och support i världsklassVeriti Dx-systemet inkluderar installation och Initial Qualification/Operational Qualification (IQ/OQ) av fabriksutbildade fältserviceingenjörer för att säkerställa att det uppfyller våra stränga prestandaspecifikationer
  • Blockformat: Ej utbytbart; Kompatibel med hög genomströmning
  • Reaktionshastighet: Standard
PCR, PCR& Realtids-PCR, rutin-PCR
Certifikat
CE IVD-märkt i Europa.
Uppfyllande
Klassad som en amerikansk FDA Class I Medical Device. Överensstämmer med IVDD (98/79/EC) krav. Instrumentet är tillverkat för att ISO 13485 och GMP krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Ej utbytbara
Termisk noggrannhet ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C)
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
För användning med (utrustning) Veriti Dx Thermal Cycler
Termisk enhetlighet <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C)
Reaktionshastighet Standard
Mått 19,1 x 9,3 x 9,6 tum (48,5 x 23,7 x 24,5 cm)
Kapacitet 384-brunn, 20μ L
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp 6,5 tum. VGA 32 k färgpekskärm
Produkttyp PCR-maskin
Garanti Begränsad garanti.
Termiskt område 0 °C till 100 °C
Gräns-snittet USB, Wi-Fi, Ethernet
Max. Ramphastighet 3,7 °C/sek. (Block), 3,1 °C/sek. (Prov)
Antal program >500
Kvantitet 1 instrument
Vikt 25 lb. (11.4 kg)
Blockkonfigurationer 384-brunnars, 6-zoners VeriFlex-block