Läs mer
Applied Biosystems™ Veriti™ Dx 96-brunnars Thermal Cycler, 0,2 ml
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De Veriti Dx 96-Well Thermal Cycler har en lättanvänd färgpekskärm för att förenkla installation och användning av systemet, och VeriFlex Blocks, sex oberoende temperaturblock designade för att ge exakt kontroll över din PCR-optimering. Valfria inställningar för snabb PCR eller standard PCR-metoder ger flexibilitet för att förkorta din PCR-cykeltid.
- Har ett lättanvänt grafiskt gränssnitt (6,5 tums VGA-pekskärm)
- Innovativa VeriFlex-block ger bekväm PCR-optimering
- Standard och snabbaktiverad cykling för att möta dina nuvarande och framtida PCR-behov
- Minskad PCR-reaktionstid vid användning av snabbare ramphastigheter
- Den första termiska slutpunktscyklern tillgänglig för in vitro-diagnostik
- Kontroll till hands Det kraftfulla men ändå lätthanterliga användargränssnittet på Veriti Dx 96-Well Thermal Cycler drivs av den 6,5 tum (16,51 cm) VGA färgpekskärmen. Den stora skärmen gör det enkelt att se dina temperaturprofiler. Dessutom sätter de stora navigeringsknapparna programmering av Veriti Dx Thermal Cycler till hands. Installation och navigering av VeritiDx Thermal Cycler kräver inte användning av en penna eller mus
- VeriFlex-block: Förbättrad PCR-funktionalitetVeriti Dx 96-Well Thermal Cycler har innovativa VeriFlex-block för förbättrad PCR-funktionalitet. Sex separata peltierblock ger maximal mångsidighet och flexibilitet och erbjuder två viktiga fördelar: 1) PCR-optimering —möjligheten att ställa in varje block vid en specifik temperatur är idealisk för exakt kontroll över PCR-optimering; 2) kör fler experiment: Blocken kan även användas för upp till sex olika glödgningstemperaturer i samma körning. Med denna förbättrade funktionalitet kan Veriti Dx 96-Well Thermal Cycler med VeriFlex Blocks är den idealiska termocyklern för alla labb
- Snabb installation, snabba resultatVeriti Dx 96-Well Thermal Cycler har två olika alternativ för metodnavigering. För snabb inställning kan du välja en av de förprogrammerade körningsmetoderna. Om du föredrar att programmera dina egna metoder, tryck helt enkelt på det steg du vill ställa in och använd sedan knappsatsen för att ange termiska cyklingssteg. Efter att ha slutfört en installation kan du välja att spara metoden till instrumentet eller till en USB memory stick
- Styr din tid: Gå snabbt när du vill Med Veriti Dx Thermal Cycler får du två termocykler i en: en standard termocykler med sin bättre-än-gradient-funktion och en snabbaktiverad termocykler. Så oavsett om du har ett aktuellt behov av att köra snabb PCR och förkorta dina PCR-cykeltider, eller ett eventuellt framtida applikationsbehov av snabb PCR, Veriti Dx Thermal Cycler ger flexibiliteten att gå snabbt när du vill
- Service och support i världsklassVeriti Dx-systemet inkluderar installation och Initial Qualification/Operational Qualification (IQ/OQ) av fabriksutbildade fältserviceingenjörer för att säkerställa att det uppfyller våra stränga prestandaspecifikationer. Tillverkad till ISO 13485 och GMP krav
- Blockformat: Ej utbytbart
- Reaktionshastighet: Snabb, Standard
Snabb PCR, PCR, PCR& Realtids-PCR, rutin-PCR
Certifikat
Märkt i Europa med en CE IVD-märkning
Specifikationer
Specifikationer
| Blockformat | Ej utbytbara |
| Termisk noggrannhet | ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C) |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (utrustning) | Veriti Dx Thermal Cycler |
| Termisk enhetlighet | <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C) |
| Reaktionshastighet | Snabb, standard |
| Mått | 19,1 x 9,3 x 9,6 tum (48,5 x 23,7 x 24,5 cm) |
| Kapacitet | 96-brunnar, 0,2 ml |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Visningstyp | 6,5 tum. VGA 32 k färgpekskärm |
| Visa mer |
Klassad som US FDA Class I Medical Device för in vitro diagnostisk användning. Överensstämmer med IVDD (98/79/EC) krav.