Läs mer
Applied Biosystems™ VeritiLink™ Programvara för fjärrhantering
Lättinstallerad programvara ger säker fjärrhantering för Veriti Thermal Cyclers från var som helst på nätverket
Brand:  Applied Biosystems™ 4393565
Produktkod. 12303663
  • 47170.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
VeritiLink Remote Management Software (VRMS) webbläsaraktiverat gränssnitt betyder att du kan“ Bokmärk din Veritis” för snabb och bekväm åtkomst
  • Skapa och redigera metoder på din dator för ökad säkerhet och sinnesfrid, och ladda ner/ladda upp till/från din Veriti system efter behov
  • Utför och övervaka körningar för upp till 50+ nätverksanslutna Veriti Thermal Cyclers
  • Hantera alla Veriti™ system i säker klient-servermiljö med användarlösenordsskydd
  • Ta emot e-postsystemuppdateringar i realtid på stationära, bärbara eller handdatorer
  • Enkel installation: installera programvara på servern för användning på alla nätverksanslutna datorer
  • Veriti System var som helst, överallt: VeritiLink Fjärrövervakningsprogramvara VRMS låter dig komma åt Veriti System var som helst, överallt
  • Mjukvarupaketet gör det möjligt att hantera och övervaka termiska cykelturer varhelst du kan komma åt en webbläsare
  • Med detta program kan du starta eller stoppa körningar, skapa och redigera metoder och skicka dem till Veriti Thermal Cycler-system efter behov
  • Designad för att hantera från en till 50+ Veriti Thermal Cyclers, användargränssnitt visar vilka system som är tillgängliga för användning och status för system som används för att underlätta instrumentdelning för upptagna labb
  • Med systemuppdatering e-postmeddelanden till din stationära, bärbara eller handdator och användarlösenordsskydd för att hålla dina metoder säkra
  • Programvaran ger trygghet att systemen fungerar smidigt och säkert
  • Lätt att installera: Programvaran är enkel att installera och kräver endast installation på serversidan för att ge åtkomst till alla nätverksanslutna datorer
PCR, PCR& Realtids PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Veriti Thermal Cycler
Programvara för fjärrhantering
PCR
VeritiLink™
Thermal Cycler tillbehör
1 mjukvara
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Applied Biosystems™ VeritiLink™ Programvara för fjärrhantering > Programvara för fjärrhantering