Läs mer
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 Array Card RNaseP Verification Kit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
En tom TaqMan Low Density Array och åtta flaskor med RNase P-detektionsreagens för att detektera och kvantifiera genomiska kopior av den humana RNase P-genen. Varje injektionsflaska innehåller förblandade reagenser (1X TaqMan Universal PCR Master Mix, RNase P primers och FAM™ färgämnesmärkt sond) och mall.
De ViiA™ 7 System TaqMan™ Low Density Array Instrument Verification RNase P kit innehåller en tom TaqMan™ Low Density Array och 8 ampuller med RNase P-detektionsreagens för att detektera och kvantifiera genomiska kopior av den humana RNase P-genen, en enkelkopiagen som kodar för RNA-delen av RNase P-enzymet. Varje injektionsflaska innehåller förblandade reagenser (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primers och FAM™ färgämnesmärkt sond) och mall. De ViiA™ 7 System TaqMan™ Low Density Array Instrument Verification RNase P-kit måste visa förmågan att skilja mellan 5 000 och 10 000 genomiska ekvivalenter med en 99,7 % konfidensnivå för ett efterföljande provkörning i en enda brunn. För att säkerställa korrekta resultat, Applied Biosystems™ rekommenderar att ditt instruments prestanda verifieras var sjätte månad.
Kitet måste visa förmågan att särskilja mellan 5 000 och 10 000 genomekvivalenter med en konfidensnivå på 99,7 % för ett efterföljande provkörning i en enda brunn. För att säkerställa korrekta resultat bör instrumentet verifieras var sjätte månad.
Beställningsinfo
Förvara kit vid -15° till -25 °C;
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Mikrofluidkort med 384 brunnar |
| Innehåll och lagring | 8 x rör med standardspädningar, tomt arraykort, port 1 NTC, port 2 okänd A, port 3 U, förvaras vid -15 C °till -25 °C |
| För användning med (utrustning) | ViiA™ 7 System |
| Produktlinje | ViiA |
| Produkttyp | Array Card RNaseP Verification Kit |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Kvantitet | 1 kit |
| Kalibreringstyp | RNase P-kalibrering, instrumentverifieringsplatta |