Läs mer
Fisherbrand™ Drosophila-flaskor
Produktkod. 17869948
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
25,12 mm
29,21 mm
Typ:
Drosophila flaska, bricka packad
Drosophila-flaska, bulkpackad
Drosophila-flaska, standard
Material:
Borsilikatglas
K-Resin
Polypropen
Polystyren
Mun stil:
Bred
Smal
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 576
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Typ Material Mun stil unitSize
17869948 25,12 mm Drosophila flaska, bricka packad K-Resin Smal -
11889913 25,12 mm Drosophila-flaska, standard Borsilikatglas Smal Paket med 576
10429562 29,21 mm Drosophila-flaska, bulkpackad Polystyren Bred Paket med 500
10614592 29,21 mm Drosophila flaska, bricka packad K-Resin Bred Paket med 500
17879948 25,12 mm Drosophila flaska, bricka packad Polystyren Smal Paket med 500
17889948 29,21 mm Drosophila flaska, bricka packad Polystyren Bred -
17709029 29,21 mm Drosophila flaska, bricka packad Polystyren Bred -
15820275 29,21 mm Drosophila flaska, bricka packad Polypropen Bred -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17869948
Rak väggdesign minimerar att mat lossnar; ger effektivare inredning, fyllning och pluggning.
Rak väggdesign minimerar att mat lossnar; ger effektivare inredning, fyllning och pluggning
Fisherbrand Drosophila-flaskor finns i klar polystyren, genomskinlig och flexibel polypropen och praktiskt taget okrossbar K-harts. Dessa flaskor har en platt botten, rak väggdesign för bekväm inredning, fyllning och stapling. Tillgänglig bulkförpackad eller i en praktisk, 10x Paket med 10 fack.
Polypropenflaskor
  • Genomskinlig och flexibel
  • Autoklaveringsbar
Polystyrenflaskor
  • Utmärkt klarhet för optimal synlighet
  • Ej autoklaverbar
K-Resin Vials
  • Mycket flexibel, praktiskt taget okrossbar
  • Ej autoklaverbar
Standardförpackade glasflaskor
  • Typ 1, N-51A borosilikatglas
  • Säkert förpackad i kartongbrickor med individuella flaskavdelare
Bulk- och brickförpackade skalflaskor
  • Finns i smal eller bred mun stil
  • Tillverkad av polystyren, K-Resin™ eller polypropen
  • K-Resin och polypropenflaskor är praktiskt taget okrossbara, rep- och fläckbeständiga; polystyren och K-Resin flaskorna har glasliknande klarhet
  • Polypropenflaskor är autoklaverbara; polystyren och K-Resin är icke autoklaverbara
Beställningsinfo
Bulkförpackade injektionsflaskor är 500 lager per fodral och orienterade med alla öppna ändar vända åt ena hållet. Brickförpackade flaskor är krympförpackade i en 10 x 10 tum. (25 x 25 cm) radkonfiguration med avdelare mellan flaskorna.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Diameter (engelska) Yttre 0,98 tum
Diameter (metrisk) Yttre 25,12 mm
För användning med (applikation) Rak väggdesign minimerar att mat lossnar, ger effektivare inredning, fyllning och igensättning
Höjd (engelska) 3,74 tum.
Höjd (metrisk) 95 mm
Mun stil Smal
Material K-Resin
Typ Drosophila flaska, bricka packad