Läs mer
Fisherbrand™ Drosophila-flaskor
Descripción
Rak väggdesign minimerar att mat lossnar; ger effektivare inredning, fyllning och pluggning
Fisherbrand Drosophila-flaskor finns i klar polystyren, genomskinlig och flexibel polypropen och praktiskt taget okrossbar K-harts. Dessa flaskor har en platt botten, rak väggdesign för bekväm inredning, fyllning och stapling. Tillgänglig bulkförpackad eller i en praktisk, 10x Paket med 10 fack.
Polypropenflaskor
- Genomskinlig och flexibel
- Autoklaveringsbar
- Utmärkt klarhet för optimal synlighet
- Ej autoklaverbar
- Mycket flexibel, praktiskt taget okrossbar
- Ej autoklaverbar
Standardförpackade glasflaskor
- Typ 1, N-51A borosilikatglas
- Säkert förpackad i kartongbrickor med individuella flaskavdelare
- Finns i smal eller bred mun stil
- Tillverkad av polystyren, K-Resin™ eller polypropen
- K-Resin och polypropenflaskor är praktiskt taget okrossbara, rep- och fläckbeständiga; polystyren och K-Resin flaskorna har glasliknande klarhet
- Polypropenflaskor är autoklaverbara; polystyren och K-Resin är icke autoklaverbara
Información de órdenes
Bulkförpackade injektionsflaskor är 500 lager per fodral och orienterade med alla öppna ändar vända åt ena hållet. Brickförpackade flaskor är krympförpackade i en 10 x 10 tum. (25 x 25 cm) radkonfiguration med avdelare mellan flaskorna.
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,15 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 29,21 mm |
| För användning med (applikation) | Rak väggdesign minimerar att mat lossnar, ger effektivare inredning, fyllning och igensättning |
| Höjd (engelska) | 3,74 tum. |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Mun stil | Bred |
| Material | Polystyren |
| Typ | Drosophila flaska, bricka packad |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.