Läs mer
Fisherbrand™ Brickor och avdelare för skalflaskor
Produktkod. p-33472 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Bricka för breda flaskor
För användning med (utrustning):
För breda flaskor (28,5 x 95 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10149701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Passar flaskor med smal eller bred diameter.
  • Kartongbrickor har cellavdelare
  • 10x 10 tum. (25 x 25 cm) radkonfiguration
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) För breda flaskor (28,5 x 95 mm)
Inkluderar Avdelare
Material Kartong
Typ Bricka för breda flaskor