Läs mer
Apraclonidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apraclonidine Hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnamn | Apraclonidine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10Cl2N4.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2,12H2,(H2,13,14,15);1H |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 280.0049 |