Läs mer
Apraclonidinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30180358
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180358 5 mg
30179948 25 mg
30180354 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180358 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7294005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73218-79-8
Molekylformel C9 H10 Cl2 N4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 281.57
Synonym 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N1-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, hydrochloride (1:1), 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N1-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, monohydrochloride, AL 02145, ALO 2145, Aplonidine hydrochloride, Apraclonidine hydrochloride, Iopidine, p-Aminoclonidine monohydrochloride
IUPAC-namn 2,6-diklor-1-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)bensen-1,4-diamin; hydroklorid
LEDER Cl.Nc1cc(Cl)c(NC2=NCCN2)c(Cl)c1
Specifica
Kemiskt namn eller material Apraclonidine Hydrochloride
Analyt- eller komponentnamn Apraclonidine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C9H10Cl2N4.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2,12H2,(H2,13,14,15);1H
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 280.0049
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.