Läs mer
Apramycinsulfat, 96 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Potent hämmare av proteinsyntes i bakterier. Apramycinsulfat används som en potent hämmare av proteinsyntes i bakterier. Det fungerar som ett antibakteriellt ämne. Det är en användbar biokemisk faktor för antibiotika- och antibakteriell forskning för att studera antibiotikaresistens genom proteinsynteshämning genom att blockera translokation. Det är också avgörande för kliniska in vitro-tester, så kallade antimikrobiella känslighetstester, för att fastställa deras effektivitet mot vissa bakteriearter.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Endast forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostik eller terapeutisk användning hos djur eller människor. Oförenlig med starka oxiderande medel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apramycin sulfate |
| Typ | Apramycinsulfat |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 168 °C |
| Färg | Vitt till gult |
| Kvantitet | 5 g |
| Flampunkt | 451,6 °C (845 °F) |
| Kokpunkt | 823 °C |
| Merck Index | 14,752 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning