Läs mer
Apramycinsulfat, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325507
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30325507 100 mg
1 options
Produktkod. 30325507 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10293000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apramycin sulfate
CAS 65710-07-8
Analyt- eller komponentnamn Apramycin sulfate
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C21 H41 N5 O11 . H2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Apramycin Sulfate
InChI formel InChI=1S/C21H41N5O11.H2O4S/c1-26-11-14(30)18-8(33-20(11)37-21-16(32)13(29)10(25)9(4-27)34-21)3-7(24)19(36-18)35-17-6(23)2-5(22)12(28)15(17)31;1-5(2,3)4/h5-21,26-32H,2-4,22-25H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-;/m1./s1
LEDER CN[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](N)C[C@@H]2O[C@@H]1O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]4O.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6S)-2-[[(2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyklohexyl]oxy-4-hydroxy-3-(metylamino)-2,3,4,4a,6,7,8,8a-oktahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]oxy]-5-amino-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4-diol; Svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 637.66
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 637,2476 g/mol