Läs mer
Apramycin sulfate, MedChemExpress
Produktkod. 16418736
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418736 100 mg
1 options
Produktkod. 16418736 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1329
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress Apramycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic mproduced by a strain of Streptomyces tenebrarius, used in veterinary practice.
Apramycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic mproduced by a strain of Streptomyces tenebrarius, used in veterinary practice.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apramycin sulfate
CAS 65710-07-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H43N5O15S
Kvantitet 100 mg
Synonym Nebramycin II sulfate
Löslighetsinformation H2O : ≥ 200 mg/mL (313.65 mM)
LEDER O[C@H]1[C@](O[C@H](O[C@@]([C@H](C[C@H]2N)N)([H])[C@@H]([C@H]2O)O)[C@H](N)C3)([H])[C@@]3([H])O[C@H](O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4N)O)([H])O[C@@H]4CO)[C@H]1NC.O=S(O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 637.66
Formel vikt 637.66
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation