Läs mer
Apramycinsulfat
Produktkod. 15418049
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418049 10 g 10g
15408049 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418049 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66616.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4345.20 SEK
    3556.65 SEK / 10g
    Save 788.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Apramycinsulfat, CAS # 65710-07-8, är saltet från apramycin, det bakteriostatiska aminoglykosidantibiotikumet. | CAS: 65710-07-8 | C21H43N5O15S | 637,66 g/mol
Apramycinsulfat binder till RNA:s djupa fåra och hämmar effektivt ribosomal translokation och förhindrar proteinsyntes.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
• Apramycin är en 2-deoxysteptaminderivat och en aminoglykosid som ursprungligen isolerades från Streptomyces tenebrarius
• Apramycinsulfat består av en bicyklisk sockergrupp och en monosubstituerad deoxystreptamin bunden till en sulfatgrupp
Tillämpning
• Apramycinsulfat uppvisar antibiotisk aktivitet mot gramnegativa bakterier
• Den är lämplig för laboratoriebruk mot Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae och Pseudomonas aeruginosa
• Den används också för laboratoriestudier av infektionssjukdomar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65710-07-8
Molekylformel C21H43N5O15S
Molekylvikt (g/mol) 637.66
MDL-nummer MFCD06200257
InChI-nyckel WGLYHYWDYPSNPF-RQFIXDHTSA-N
Synonym Nebramycin II
PubChem CID 3081544
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6S)-2-{[(2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-{[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl]oxy}-4-hydroxy-3-(methylamino)-octahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]oxy}-5-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol; sulfuric acid
LEDER OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](N)C[C@@H]2O[C@@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apramycin sulfate
Typ Apramycinsulfat
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 168 °C
Färg Gult
Kvantitet 10 g
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kokpunkt 823 °C
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 25 mg/ml
Formel vikt 637.65
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Apramycin sulphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Apramycin sulphate
RUO– Endast forskningsanvändning