Läs mer
Apremilast, MedChemExpress
Produktkod. 16494978
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16494978 10 mg -
16493276 25 mg -
16485746 100 mg 100mg
16461227 50 mg 50mg
16417717 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494978 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12085
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Apremilast (CC-10004) is an orally available inhibitor of type-4 cyclic nucleotide phosphodiesterase (PDE-4) with an IC50 of 74 nM. Apremilast inhibits TNF-α release by lipopolysaccharide (LPS) with an IC50 of 104 nM.
Apremilast (CC-10004) is an orally available inhibitor of type-4 cyclic nucleotide phosphodiesterase (PDE-4) with an IC50 of 74 nM. Apremilast inhibits TNF-α release by lipopolysaccharide (LPS) with an IC50 of 104 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apremilast
CAS 608141-41-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H24N2O7S
Kvantitet 10 mg
Synonym CC-10004
Löslighetsinformation DMSO : 44 mg/mL (95.55 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(NC1=CC=CC(C(N2[C@@H](C3=CC=C(OC)C(OCC)=C3)CS(=O)(C)=O)=O)=C1C2=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 460.5
Formel vikt 460.5
Procent renhet 98.99%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation