Läs mer
Apremilast, Mikromol™
Beskrivning
Apremilast
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apremilast |
| CAS | 608141-41-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Apremilast |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C22 H24 N2 O7 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Acetamide, N-[2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]-, N-[2-[(1S)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]acetamide, (S)-2-[1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethyl]-4-acetylaminoisoindoline-1,3-dione, (S)-N-[2-[1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl]ethyl]-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide, Apremilast, CC 10004, Otezla |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24N2O7S/c1-5-31-19-11-14(9-10-18(19)30-3)17(12-32(4,28)29)24-21(26)15-7-6-8-16(23-13(2)25)20(15)22(24)27/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3,(H,23,25)/t17-/m1/s1 |
| LEDER | CCOc1cc(ccc1OC)[C@@H](CS(=O)(=O)C)N2C(=O)c3cccc(NC(=O)C)c3C2=O |
| IUPAC-namn | N-[2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-metoxifyrenyl)-2-metylsulfonyletyl]-1,3-dioxoisoindol-4-yl]acetamid |
| Show More |