Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Aprepitant
Produktkod. 16687022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16687022 1 g
16697022 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16687022 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 465310010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 170729-80-3 | C23H21F7N4O3, C23 H21 F7 N4 O3 | 534.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170729-80-3
Molekylformel C23 H21 F7 N4 O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aprepitant
Kvantitet 1 g
Löslighet praktiskt taget olöslig
Formel vikt 534.43
Fysisk form Pulver
Produkttyp Reagens
Renhet ≥97,5 % (HPLC)
InChI-nyckel ATALOFNDEOCMKK-BYYRLHKVSA-N
LEDER C[C@@H](O[C@@H]1OCCN(CC2=NC(=O)NN2)[C@@H]1C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 5-{[(2S,3R)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholin-4-yl]methyl}-2,3-dihydro-1H-1,2,4-triazol-3-one
Molekylvikt (g/mol) 534.44
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.