Läs mer
Aprepitant, MedChemExpress
Produktkod. 16483058
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483058 10 mg
16439626 50 mg
16435797 5 mg
16410916 200 mg
16404366 100 mg
16401526 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16483058 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10052
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress Aprepitant (MK-0869) is a selective and high-affinity neurokinin 1 receptor antagonist with a Kd of 86 pM.
Aprepitant (MK-0869) is a selective and high-affinity neurokinin 1 receptor antagonist with a Kd of 86 pM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aprepitant
CAS 170729-80-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H21F7N4O3
Kvantitet 10 mg
Synonym MK-0869 MK-869 L-754030
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (187.12 mM)
LEDER O=C1NC(CN2[C@H]([C@@H](O[C@@H](C3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)C)OCC2)C4=CC=C(F)C=C4)=NN1
Molekylvikt (g/mol) 534.43
Formel vikt 534.43
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death