Läs mer
Apricoxib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apricoxib |
| CAS | 197904-84-0 |
| Molekylformel | C19 H20 N2 O3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[2-(4-Ethoxyphenyl)-4-methyl-1H-pyrrol-1-yl]benzenesulfonamide, 4-Methyl-2-(4-ethoxyphenyl)-1-(4-sulfamoylphenyl)pyrrole, CS 706, R 109339, TG 01 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3S/c1-3-24-17-8-4-15(5-9-17)19-12-14(2)13-21(19)16-6-10-18(11-7-16)25(20,22)23/h4-13H,3H2,1-2H3,(H2,20,22,23) |
| LEDER | CCOc1ccc(cc1)c2cc(C)cn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 4-[2-(4-ethoxyphenyl)-4-methylpyrrol-1-yl]benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.44 |
| Formel vikt | 356.1195 |