Läs mer
Aprindinhydroklorid, TRC
Produktkod. 17944715
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17944715 25 mg
17920925 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17944715 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA72990025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33237-74-0
Molekylformel C22 H30 N2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 358.95
Synonym 1,3-Propanediamine, N1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-N3,N3-diethyl-N1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediamine, N,N-diethyl-N'-2-indanyl-N'-phenyl-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Propanediamine, N-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-N',N'-diethyl-N-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Amidonal, Aprindine hydrochloride, Aspenon, Compd 83846, Fibocil, Fiboran, MS 5075, NSC 284614, Ritmusin
IUPAC-namn N'-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-N,N-dietyl-N'-fenylpropan-1,3-diamin; hydroklorid
LEDER Cl.CCN(CC)CCCN(C1Cc2ccccc2C1)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aprindine Hydrochloride
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30N2.ClH/c1-3-23(4-2)15-10-16-24(21-13-6-5-7-14-21)22-17-19-11-8-9-12-20(19)18-22;/h5-9,11-14,22H,3-4,10,15-18H2,1-2H3;1H
Formel vikt 358.2176