Läs mer
Aprocitentan, MedChemExpress
Produktkod. 16499437
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16499437 5 mg -
16466908 10 mg -
16462967 50 mg -
16436986 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16499437 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15895
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Aprocitentan (ACT-132577) is the major and pharmacologically active metabolite of Macitentan. Aprocitentan is dual ETA/ETB antagonist with IC50s of 3.4 nM and 987 nM, and pA2 valus of 6.7 and 5.5, respectively.
Aprocitentan (ACT-132577) is the major and pharmacologically active metabolite of Macitentan. Aprocitentan is dual ETA/ETB antagonist with IC50s of 3.4 nM and 987 nM, and pA2 valus of 6.7 and 5.5, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aprocitentan
CAS 1103522-45-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H14Br2N6O4S
Kvantitet 5 mg
Synonym ACT-132577
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (84.22 mM)
LEDER O=S(N)(NC1=NC=NC(OCCOC2=NC=C(Br)C=N2)=C1C3=CC=C(Br)C=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 546.19
Formel vikt 546.19
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation