missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Apronalide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apronalide |
| CAS | 528-92-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Apronalide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C9 H16 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Urea, (2-isopropyl-4-pentenoyl)- (6CI,8CI), (2-Isopropyl-4-pentenoyl)urea, 2-Allyl-2-isopropylacetylurea, Allylisopropylacetylcarbamide, Allylisopropylacetylurea, Apronal, Apronalide, Isodormid, Sedormid, 4-Pentenamide, N-(aminocarbonyl)-2-(1-methylethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(12)11-9(10)13/h4,6-7H,1,5H2,2-3H3,(H3,10,11,12,13) |
| Lösningstyp | Single Solution |
| LEDER | CC(C)C(CC=C)C(=O)NC(=O)N |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?