missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Apronalide, Mikromol™

Produktkod. 30050804
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050804 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050804 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1673.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Apronalide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Apronalide
CAS 528-92-7
Analyt- eller komponentnamn Apronalide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H16 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Urea, (2-isopropyl-4-pentenoyl)- (6CI,8CI), (2-Isopropyl-4-pentenoyl)urea, 2-Allyl-2-isopropylacetylurea, Allylisopropylacetylcarbamide, Allylisopropylacetylurea, Apronal, Apronalide, Isodormid, Sedormid, 4-Pentenamide, N-(aminocarbonyl)-2-(1-methylethyl)-
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(12)11-9(10)13/h4,6-7H,1,5H2,2-3H3,(H3,10,11,12,13)
LEDER CC(C)C(CC=C)C(=O)NC(=O)N
IUPAC-namn N-carbamoyl-2-propan-2-ylpent-4-enamide
Molekylvikt (g/mol) 184.24
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 184.1212 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.