Läs mer
Melford Aprotinin
Beskrivning
Kompetitiv serinproteashämmare som bildar stabila komplex med och blockerar enzymernas aktiva ställen.
Kompetitiv serinproteashämmare som bildar stabila komplex med och blockerar enzymernas aktiva ställen. Bindningen är reversibel och de flesta aprotinin-proteaskomplex dissocierar vid ett pH 10 >eller< 3.2. Målenzumer inkluderar trypsin, chymatrypsin, kalikrein och plasmin. Aktivitet:> 4500 KIU/mg
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 9087-70-1 |
| Molekylformel | C284H432N84O79S7 |
| Kvantitet | 50 mg |