missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Aprotinin

Produktkod. 16469318
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16469318 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16469318 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0017

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Aprotinin is a bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) inhibitor which inhibits trypsin and chymotrypsin with Kis of 0.06 pM and 9 nM, respectively.

Specifikationer

CAS 9087-70-1
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Molekylvikt (g/mol) 6511.44 g/mol
Produkttyp Natural Products
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 100 mg/mL (15.36 mM∣Need ultrasonic)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.