Beskrivning
Aprotinin finns i nötkreaturslymfkörtlar, lungor, parotiskörtel, mjälte, lever, bukspottkörtel, sädesblåsor, sköldkörtel, njure, slemhinnor i luftstrupen och matstrupen, äggstockar, hjärta, hypofysen och brosk. Det är reaktivt mot trypsin, kymotrypsin, plasmatiska och glandulära kininogenaser, plasmin, kallkrein, urokinas, koagulationsfaktor XIIa, protein C, proteinaser i komplementsystemet och leukocyt- och vävnadsproteinaser. Det hämmar inte trombin. Användningsområden inkluderar:
- Små mängder kan tillsättas till rör med uttaget blod för att möjliggöra laboratoriemätning av snabbt nedbrutna proteiner, såsom glukagon.
- Kan märkas med fluoresceinisotiocyanat för användning som ett fluorescerande histokemiskt reagens för färgning av glykokonjugat (slemämnen) som är rika på uron- eller sialinsyror. Konjugatet behåller sina antiproteolytiska och kolhydratbindande egenskaper.
- Används inom cellbiologi som en enzyminhibitor för att förhindra proteinnedbrytning under lysering eller homogenisering av celler och vävnader.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Off-white |
| CAS | 9087-70-1 |
| Synonym | Pankreatisk Basic Trypsin Inhibitor polypeptid; Antagosan; Antikrein; Trasylol; Zymofren; Antagosan; Anikrein; antilysin(e); BPTI; Bayer A 128; Kallikrein-trypsin-inaktivator; Fosten; Iniprol; Kunitz proteashämmare; Onquinin; Repulson; RP-9921; Ryker 52G; triazinin; Zymofren |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C |
| Givarkälla | Bovin lunga |
| Form | Pulver |
| För användning med (applikation) | Enzyminhibitor |
| Kvantitet | 50 mg |