Läs mer
APS-2-79, MedChemExpress
Beskrivning
APS-2-79 is a KSR-dependent MEK antagonist. APS-2-79 inhibits ATPbiotin binding to KSR2 within the KSR2-MEK1 complexe with an IC50 of 120 nM. APS-2-79 makes the stabilization of the KSR inactive state antagonizes oncogenic Ras-MAPK signaling.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | APS-2-79 |
| CAS | 2002381-25-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H21N3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (51.62 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC3=NC=NC4=CC(OC)=C(OC)C=C43 |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.43 |
| Formel vikt | 387.43 |
| Visa mer |