Beskrivning
- Motsvarar Beckman™ Biomek P250 pipettspets
- Steril - Validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Autoklaveringsbar
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | APT™ 230μ L Automationspipetttips för Beckman™ Biomek Arbetsstationer, i 96 rack, sterila |
| Volym (metrisk) | 230μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| För användning med (applikation) | Automatiserad vätskehantering |
| Visa mer |