Läs mer
Labcon™ APT™ Automation Pipett Tips för Biomek™ Instrument Arbetsstationer
Produktkod. 17537966 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Formatera:
Påfyllning
Rack, 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera
17537966 Rack, 96
17507966 Påfyllning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17537966 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 80156900089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7050.00 SEK
    6675.28 SEK / Paket med 4800
    Save 374.72 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Använd dessa 50μ L automationspipettspetsar för Biomek™ Instrument eller andra automatiserade pipettarbetsstationer.
  • ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Magenta
Rack färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 38.4 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI
Rena påståenden ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri
Formatera Rack, 96
Kvantitet 960 Tips/Pk., 5 Pk./Cs.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Automated Pipette System
Graderad Nej
Produktlinje APT
Material Polypropenharts