Läs mer
BINDER™ APT-COM™ 4-serien
Produktkod. 16494479 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Inkluderar:
4 BASIC-Edition programvara
4 GLP-Edition programvara
4 PROFESSIONAL-Edition programvara
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
16494479 4 GLP-Edition programvara
16307175 4 BASIC-Edition programvara
16484479 4 PROFESSIONAL-Edition programvara
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16494479 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90530042
Beräknad leverans: 24-02-2027
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Multi Management Software tillhandahåller hanterings-, loggnings-, programmerings- och dokumentationsalternativ. Med funktioner som sträcker sig från GLP-kompatibel loggning till bekvämt programskapande och hantering av upp till 100 enheter, APT-COM™ 4 kan användas i alla branscher och gör komplexa arbetsprocesser mycket enklare.
APT-COM™ 4 BASIC Edition:
  • Administration av upp till fem anslutna enheter
  • Logghantering (skapa, ta bort, arkivera)
  • Dokumentation av uppmätta värden
  • Central översikt över alla enheter i både diagram- och tabellform
  • Grafisk presentation av mätvärden
  • Grafisk/numerisk programredigerare
  • Manuell export av uppmätta värden (CSV/PDF-fil)
  • Flerspråkigt användargränssnitt (tyska, engelska, franska, spanska, italienska)
  • Valfri programexekvering via APT-COM™
  • Timer funktion
  • Import av data från APT-COM™ 3
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL Edition:
Alla samma funktioner som BASIC Edition och:
  • Administration av upp till 100 anslutna enheter samtidigt
  • Central översikt över alla enheter i en rumsplan
  • E-postbaserat larmsystem
  • Webbserver för att visa resultat
  • Användaradministration för flera användare och behörigheter
  • Automatisk, tidsstyrd export av uppmätta värden
  • Rapporter för vidare bearbetning/arkivering
  • Automatisk/manuell säkerhetskopiering och återställning
APT-COM™ 4 GLP Utgåva
Alla samma funktioner som PROFESSIONAL Edition och:
  • Kan valideras enligt 21 CFR Part 11 inklusive valideringsdokument
  • Dokumentation av uppmätta värden i en manipuleringssäker fil i enlighet med GLP/GMP-riktlinjer på revisionsspår
  • Elektroniska signaturer
För användning med: BINDER Chambers-serien BD , BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL
Specifikationer
Produkttyp Programvara för datainsamling
Inkluderar 4 GLP-Edition programvara
Beskrivning APT-COM™ 4 GLP-Edition - för arbete under GLP-kompatibla förhållanden. Uppmätta värden är dokumenterade på ett manipuleringssäkert sätt i linje med kraven i FDA Regulation 21 CFR 11.
För användning med (applikation) Loggning, kontroll, övervakning
För användning med (utrustning) BINDER Chambers Series (BD , BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL)
Operativsystem Microsoft Windows 10 IoT 64-bitars
Produktlinje APT-COM