Läs mer
Molecular Probes™ APTS (8-aminopyren-1,3,6-trisulfonsyra, trinatriumsalt)
Produktkod. 11584107
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackning:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11584107 10 mg 1 vardera 10mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11584107 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer A6257
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
APTS (8-aminopyren-1,3,6-trisulfonsyra, trinatriumsalt)
Den aromatiska aminen av APTS (8-aminopyren-1,3,6-trisulfonsyra, trinatriumsalt) kan reversibelt kopplas till aldehyder och ketoner för att bilda en Schiff-bas - som kan reduceras till ett stabilt aminderivat med natriumborhydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanobes-nyborohydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanobesH 3- tennyl-formad ny biohydrid (CN).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt >250°C
Färg Gult
Förpackning 1 vardera
Kvantitet 10 mg
Fysisk form Fast