Läs mer
Tocris Bioscience™ APY 29
Beskrivning
Allosteric modulator of IRE1α. Inhibits IRE1α autophosphorylation (IC50 = 280 nM) and activates IRE1α ribonuclease activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | APY 29 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 332.36 |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | White |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.371 |