Läs mer
Apyramide, MedChemExpress
Produktkod. 16452328
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
20 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16452328 5 mg
16420656 20 mg
16400139 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16452328 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00046
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Apyramide is an anti-inflammatory agent (NSAID) and behaves as a prodrug of indomethacin (HY-14397). Indomethacin is a potent, blood-brain permeable and nonselective inhibitor of COX1 and COX2.
Apyramide is an anti-inflammatory agent (NSAID) and behaves as a prodrug of indomethacin (HY-14397). Indomethacin is a potent, blood-brain permeable and nonselective inhibitor of COX1 and COX2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apyramide
CAS 68483-33-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H23ClN2O5
Kvantitet 5 mg
LEDER O=C(OC1=CC=C(NC(C)=O)C=C1)CC2=C(C)N(C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)C4=C2C=C(OC)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 490.93
Formel vikt 490.93
Procent renhet 99.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation