Läs mer
AQ-13 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
AQ-13 dihydrochloride is an aminoquinoline antimalarial drug that is effective against drug-resistant strains of Plasmodium falciparum.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AQ-13 dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 169815-40-1 |
| Färg | Earth Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H24Cl3N3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (274.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 80 mg/mL (219.33 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCN(CC)CCCNC1=CC=NC2=CC(Cl)=CC=C12.[H]Cl.[H]Cl |
| Visa mer |