Läs mer
Tocris Bioscience™ AQ-RA 741
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18035202
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18035202
Brand: Tocris Bioscience™ 2292/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective, high affinity M2 antagonist
High affinity, selective muscarinic M2 receptor antagonist (pKi values are 8.3, 7.7 and 6.82 for M2, M1 and M3 receptors, respectively). Displays cardioselectivity in vivo, over intestinal, tracheal and bladder muscarinic receptors; inhibits vagally and agonist-induced bradycardia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123548-16-3
Molekylformel C27H37N5O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AQ-RA 741
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 463.62
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 463.626