Läs mer
Heinz Herenz Aqua Dest
Produktkod. 30158324
Change view
Kvantitet:
1 l
Produktkod. Kvantitet
30158324 1 l
1 options
Produktkod. 30158324 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1133775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1134.00 SEK
    756.95 SEK / Paket med 23
    Save 377.05 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
1000 ml Aqua Dest behållare.
  • Enkel demineraliserad
  • För användning i laboratorier, skönhetssalonger, fotostudior, hushåll och trädgårdsarbete.
  • Mikrofiltrerad för användning för farmaceutiska, kemiska och tekniska tillämpningar
Specifikationer
Produkttyp Cleaner
Färgkodad Nej
Form Klar vätska
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Utseende Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Disponibel För engångsbruk
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Nej
Kvantitet 1 l
Storlek 1 L