Läs mer
Buerkle™ Vattenprovtagare
Produktkod. 10571065 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
350 ml
700 ml
1050 ml
Längd (metrisk):
40 cm
107 cm
76 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10571065 700 ml 76 cm Varje
10207472 350 ml 40 cm Varje
10188701 1050 ml 107 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10571065 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53080700
Beräknad leverans: 26-11-2026
Provtagare för grundvattenprover från brunnar, gropar och andra källor.
  • Passar alla normala brunnsaxlar med kontrollöppningar upp till 2 tum i diameter, utan att luta eller fastna
  • Ultrarena material garanterar den högsta graden av provrenhet
  • Lätt att rengöra tack vare rundade kanter och gängor
  • FEP/PTFE ultraren, anti-vidhäftande yta
  • Utan kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp AquaSampler
Material PTFE, FEP
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (engelska) 23.67 oz.
Kapacitet (metrisk) 700 ml
För användning med (applikation) För grundvattenprover från brunnar, gropar och andra källor
Diameter (metrisk) Yttre 45 mm
Höjd (engelska) 31.10 in.
Höjd (metrisk) 790 mm
Längd (metrisk) 76 cm